Regenwasserprobenehmer, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
1100-1000 1120-1000 1160-1000
NALG1100-1000EA 223 EUR
NALG1100-1000 NALG1120-1000 NALG1160-1000
Regenwasserprobenehmer, Nalgene®
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Storm water samplers with HDPE bottle.
  • Leakproof when closure is applied
  • Device intended for one-time use
Suitable for collecting samples for inorganic analyses.
Standards: EPA NPDES MSGP.
Bitte beachten Not for oil and grease sample collection.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904