Verschlüsse, HDPE, 11 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
362830-0111 342830-0111 342830-0112 342830-0114 362830-0112 362830-0113 362830-0114 362830-0115 362830-0116 362830-0118 362830-0119 362830-1110 362830-5116 362830-5114 362830-5118 342830-0110 342830-0113 342830-0115 342830-0116 342830-0117 342830-0118 342830-0119 342830-1110 342830-5110 342830-5114 342830-5116 342830-5118 362830-0110 362830-0117 362830-5110
NALG362830-0111EA 295 EUR
NALG362830-0111 479-0884 479-0885 479-0887 NALG362830-0112 NALG362830-0113 NALG362830-0114 NALG362830-0115 NALG362830-0116 NALG362830-0118 NALG362830-0119 NALG362830-1110 NALG362830-5116 NALG362830-5114 NALG362830-5118 NALG342830-0110 479-0886 479-0888 479-0889 479-0890 NALG342830-0118 NALG342830-0119 NALG342830-1110 NALG342830-5110 NALG342830-5114 NALG342830-5116 NALG342830-5118 NALG362830-0110 NALG362830-0117 NALG362830-5110
Verschlüsse, HDPE, 11 mm
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Identifizieren Sie Proben schnell mit hochprofilierten Verschlüssen mit Farbcodern für Mikroverpackungsfläschchen. HDPE-Verschlüsse sind gebrauchsfertig und haben keinen O-Ring, der herausfallen oder den Inhalt verunreinigen könnte.
  • RNase/DNase-frei (nur sterile Verschlüsse), nicht zytotoxisch und nicht pyrogen
  • Fest angebrachte, farbcodierte Einsätze sind frei von giftigen Schwermetallen
  • Einsätze kommen nicht mit dem Inhalt der Fläschchen in Kontakt
Wiederherstellung des gesamten Inhalts von Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Mikroverpackungsfläschchen mit Elektronenbestrahlung. Diese Fläschchen sind aus hochreinem, nicht zytotoxischem, nicht pyrogenem Polypropylen-Copolymerharz mit niedrigem Metallgehalt geformt und haben einen konischen Boden. Fläschchen mit Rand können bei 13,000×g zentrifugiert werden.
Fläschchen und Verschlüsse (separat aufgeführt) wurden zusammen bei 7,5 PSIG druckgetestet, konform mit USP Klasse VI. Die Komponenten werden steril (Elektronenbestrahlung) und füllbereit geliefert, steril bis 10 bis 6 SAL. Farbige Verschlüsse separat verpackt, sind auslaufsicher†, wenn sie mit Nalgene™-Verschlüssen verwendet werden.
Standards: Fertigung gemäß ISO 13485:2003 Qualitätsstandards. Mikroverpackungsfläschchen und -verschlüsse erfüllen die Anforderungen von 21CFR177.1520 zur Verwendung für Lebensmittel und Getränke, USP-Klasse VI.
Verpackung: Verschlüsse in Großpackungen, ohne Fläschchen, 500 pro Innenbeutel, 1000 pro Karton.