Pipettenablagen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5810-0002 5810-0004
NALG5810-0002EA 0 EUR
NALG5810-0002 NALG5810-0004
Pipettenablagen, Nalgene®
Pipettenständer
Diese Pipettenablagen aus Acryl sind für die Aufnahme von Beuteln, Boxen, Pipettenbehältern und einzeln verpackten serologischen Pipetten von 1 bis 100 ml geeignet.
  • Fächer sind so bemessen, dass eine Pipettenbox hineinpasst (14,6 cm breite Öffnung)
  • Ablagefläche für Gummi-Saugbälle
  • Teilung kann entfernt werden um einen größeren Ablagebereich zu erhalten
  • Kann mit zwei Halterungen unter einem Regal montiert werden
  • Abgewinkelter Pipettenhalter vereinfacht den Zugriff und verhindert das Herausrutschen von Pipetten