Ausguss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
DS2176-0384
NALGDS2176-0384EA 101 EUR
NALGDS2176-0384
Ausguss, Nalgene®
Verschlüsse Tropfverschlüsse
PP, durchscheinend, mit Dichtung aus Polyethylen.
  • Verwendbar auf allen Nalgene-Flaschen mit 38-430 Hals
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Ermöglicht eine einfache einhändige Flüssigkeitsabgabe, ohne dass die Flaschen vollständig für die Umgebung geöffnet bleiben.