Magnetrührer für Ballonflaschen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
DS2227-0020
NALGDS2227-0020EA 510 EUR
NALGDS2227-0020
Magnetrührer für Ballonflaschen, Nalgene®
Rührer Magnetrührer
Für das Mischen bei niedriger Geschwindigkeit mit den Nalgene® 10- und 20-Liter-Ballonflaschen mit 83-mm-Verschlüssen. Der abgebildete Magnetrührer ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss zum Umrühren zusammen mit der Magnetrührereinheit verwendet werden.