Bioindikatoren, herkömmliche Sporenstreifen
Lieferant: CROSSTEX
BS52306
NAMSBS52306EA 442 EUR
NAMSBS52306
Bioindikatoren, herkömmliche Sporenstreifen
Sterilisationsindikatoren
Bacillus subtilis-Streifen zur Überwachung von Sterilisationsprozessen mit Niedertemperaturdampf.
  • Beimpftes Filterpapier
  • Praktische Regalpackungen von 100 Einheiten pro Schachtel
Die Streifen können dem Pergaminbeutel einfach durch Aufreißen oder Aufziehen des Beutels für die Überführung zu den Nährmedien oder der Montage des zu prüfenden Gerätes entnommen werden.
Haltbarkeit: 15 Monate
Es wird eine Lagerung bei Raumtemperatur (15 °C bis 30 °C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 80 % empfohlen.
Lieferumfang: Wird mit Analysezertifikat geliefert.
Verpackung: Einzeln in einfach zu handhabenden Pergaminbeuteln verpackt.