Das Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra Spektrophotometer und Fluorometer ermöglicht Wissenschaftlern die Quantifizierung und Qualifizierung von Nukleinsäuren und Proteinen mit verbesserter Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.
Acclaro Sample Intelligence Technologie
Absorptions- und Fluoreszenzanalyse in einem Gerät
Tools zur Unterstützung der Einhaltung von 21 CFR Part 11
Erweiterte Konnektivität für Datenspeicherung, Drucken und gemeinsame Nutzung
Unübertroffene Genauigkeit mit der Acclaro Pro Software
Konzentration: dsDNA: Messplatz: 27500 ng/μl BSA (IgG): Messplatz: 820 (400) mg/ml
Schichtdicke: 0,030 bis 1,0 mm (automatische Bereichsauswahl)
Probenvolumen: Extinktion: mindestens 1 μl, Fluoreszenz: mindestens 2 μl
Systemvoraussetzungen: Windows 10 or Windows 11
Probentemperatur: Temperaturkontrolle (nur Küvette) 37 °C
Die Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra Spektrophotometer und Fluorometer stellen die nächste Generation der Mikrovolumendetektion dar. Diese hochmodernen Geräte bieten außergewöhnliche Genauigkeit und Empfindlichkeit für die Nukleinsäure- und Proteinanalyse mit Probenvolumina von nur 1,0 μl. Das NanoDrop Ultra wurde entwickelt, um Arbeitsabläufe in einer Vielzahl von Bereichen zu vereinfachen, darunter Genomik, Proteomik, Molekularbiologie, Biotechnologie, Pharmazie und Life-Science-Forschung. Es bietet unvergleichliche Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit in einem kompakten Gerät.
Vermeiden Sie kostspielige Rückschläge in Ihren Arbeitsabläufen, indem Sie mit den Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra Microvolume UV-Vis-Spektralphotometern/Fluorometern die Qualität Ihrer Proben besser als je zuvor verstehen. Die innovative Thermo Scientific™ Acclaro™ Sample Intelligence-Technologie ist in jedes Gerät integriert und sorgt für eine verbesserte Messgenauigkeit und Kontaminationserkennung. Quantifizieren und qualifizieren Sie DNA-, RNA- und Proteinproben in Sekundenschnelle mit nur 1 - 2μl und erhalten Sie vollständige Spektraldaten, bevor Sie sich für die Verwendung der Proben in nachgeschalteten Anwendungen entscheiden. Für zusätzliche Flexibilität sind auch küvettenkompatible Modelle erhältlich.
Zum ersten Mal in der Geschichte von NanoDrop werden ausgewählte NanoDrop Ultra-Modelle sowohl über Mikrovolumen-Absorptions- als auch Fluoreszenzfunktionen verfügen. In Verbindung mit dem kompakten Design und der großen, hochauflösenden 10,1-Zoll-Touchscreen-Oberfläche sind die NanoDrop Ultra Spektralphotometer und Fluorometer perfekt für Anwender geeignet, die Flexibilität und Komfort suchen. Die optionale Acclaro Pro Software, die mit den NanoDrop Ultra-Geräten kompatibel ist, ermöglicht mit einem verbesserten Algorithmus eine höhere Genauigkeit für hochkonzentrierte Proben. Dies ist die nächste Generation der NanoDrop Einkanalgeräte mit verbesserten Hardware- und Softwarefunktionen gegenüber den beliebten NanoDrop 2000/2000c und NanoDrop One/OneC Spektralphotometern.
Acclaro Sample Intelligence Technologie
Die Acclaro-Technologie verbessert das Verständnis des Benutzers für die Probenqualität und liefert gleichzeitig genaue quantitative Messungen. Die frühzeitige Identifizierung von Verunreinigungen kann das die Qualität nachgeschalteter Anwendungen verbessern und Tage der Fehlersuche einsparen.
- Erkennung und Analyse von Verunreinigungen - bietet eine umfassende Bewertung der Probenreinheit UND korrigiert die Probenabsorption, so dass die Benutzer Verunreinigungen sicher identifizieren, quantifizieren und abschwächen können. DNA- und RNA-Differenzierungen für Pflanzen und Bakterien sind für Forscher, Wissenschaftler und Fachleute in Bereichen wie Landwirtschaft, Pflanzenbiologie, Mikrobiologie und Gentechnik verfügbar.
- Einblick in die Probenintegrität - liefert Echtzeitwarnungen, wenn Blasen in Ihrer Probe entdeckt werden, die andernfalls zu ungenauen Messungen führen könnten.
- Zuverlässige Genauigkeit - gewährleistet die Integrität der Messungen durch den integrierten Sensor und die digitale Bildanalyse.
Absorptions- und Fluoreszenzanalyse in einem Gerät
Erhalten Sie die umfassendsten Informationen über die Konzentration und Qualität Ihrer DNA- oder RNA-Proben, indem Sie Absorptions- und Fluoreszenzmessungen mit demselben Gerät durchführen. Der NanoDrop Ultra FL und der NanoDrop UltraC FL sind dank roter und blauer Festkörper-Leuchtdioden (LEDs) in der Lage, sowohl Absorptions- als auch Fluoreszenzmessungen in Mikrovolumina durchzuführen.
- Hohe Empfindlichkeit - empfindlicher als absorbanzbasierte Quantifizierung.
- Probenvorbereitungsrechner - der integrierte Reagenzienrechner bestimmt die benötigte Menge an Farbstoff und Puffer.
Tools zur Unterstützung der Einhaltung von 21 CFR Part 11
Die optionale Thermo Scientific™ SciVault™ 2 Software kann entweder auf dem Gerät oder einem PC installiert werden und gibt Laboren die Werkzeuge an die Hand, die sie zur Einhaltung der US FDA 21 CFR Part 11 benötigen.
- Konformität leicht gemacht - SciVault 2 ist in die Benutzeroberfläche der NanoDrop Ultra-Software integriert und steuert die Verwaltung von Benutzerkonten, den Zugriff auf Benutzerkonten, digitale Signaturen und Prüfprotokolle.
- On-Board-Optionen - die Software kann über die On-Board-Benutzerkontenverwaltung direkt auf dem lokalen Gerät ausgeführt werden, oder Sie können Ihr Gerät mit Ihrer Domäne verbinden, um Ihre Windows-Kontoverwaltung zu nutzen.
- Zentralisierte Lösung - Installieren Sie die SciVault 2-Software auf einem zentralen Computer, um Berechtigungen zu kontrollieren und Audit-Protokolle für mehrere NanoDrop Ultra-Geräte in verschiedenen Labors anzuzeigen.
Optimierter Arbeitsablauf
- Vollständig integrierter qPCR-Rezeptkalkulator - verwenden Sie die integrierte Bibliothek von Kits oder fügen Sie Ihre Lieblingskits hinzu und lassen Sie die Software die Berechnungen für Sie durchführen. Der qPCR-Rezeptkalkulator schlägt vor, wie die Reaktion auf der Grundlage der Konzentration Ihrer Probe vorzubereiten ist.
- Auto-Measure- und Auto-Blank-Funktionen - die Verarbeitung mehrerer Proben kann durch sofortige Messungen, die bei abgesenktem Sockelarm erfolgen, rationalisiert werden. Diese Funktionen können mit einem einzigen Tippen auf den Bildschirm ein- oder ausgeschaltet werden.
Erweiterte Konnektivität für Datenspeicherung, Drucken und Teilen
- Export in die Cloud – Exportieren Sie Daten direkt in gängige Cloud-Speicherdienste wie Microsoft OneDrive, Google Drive und Thermo Fisher Connect.
- Direkte LIMS-Integration – Senden Sie Daten über eine integrierte RESTful-API direkt an Ihr LIMS.
- Einfache „Daten zum Drucker“-Optionen - Drucken Sie Ihre Ergebnisse direkt vom NanoDrop Ultra-Gerät über eine WLAN-, Ethernet- oder USB-Druckerverbindung; drucken Sie exportierte Daten von Ihrem PC mit der Nanodrop Ultra PC-Steuerungssoftware.
- „Daten nach Ihren Wünschen“ - Passen Sie die in der Datendatei enthaltenen Informationen vor dem Export an und prüfen Sie sie, um sicherzustellen, dass sie alle nachfolgenden Anforderungen erfüllt.
Unübertroffene Genauigkeit mit der Acclaro Pro Software
Dieses optionale Softwarepaket enthält neue Versionen der gängigsten Messanwendungen, werkseitig freigeschaltet, und bietet eine Genauigkeit von ±5% über den gesamten dynamischen Absorptionsbereich.
- Präzise Messungen hoher Konzentrationen – Absorptionsmessungen mit einer Fehlertoleranz von 5% bis zu 550 Abs (10 mm-Äquivalent) – bis zu 400 mg/ml IgG oder 18000 ng/µl.
- Schneller, verdünnungsfreier Prozess – Dreifachmessungen auf der Basis in 2 Minuten.
- Verbesserte Kalibrierung S7 – Beim Kauf eines Pakets erhalten Sie eine zusätzliche Werkskalibrierung, um das Gerät für höchste Genauigkeit in den Acclaro Pro-Anwendungen zu kalibrieren.
Standards: Alle NanoDrop-Geräte sind nach CE und UL/CSA zugelassen.
Bestellinformation: Zubehör muss separat bestellt werden.
Lieferumfang:
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke; nicht für diagnostische Zwecke.