Pumpzerstäuberflasche, Material: Braunglas, Inhalt: 50 ml, Verschluss: DIN 18, Sprühwinkel: 35, Sprühvolumen je Pumpvorgang: 0,05 m l, mit Schutzkappe aus PS, mit Steigrohr aus PE-HD 1 * 1 ST
Lieferant: NEOLAB
Pumpzerstäuberflasche, Material: Braunglas, Inhalt: 50 ml, Verschluss: DIN 18, Sprühwinkel: 35, Sprühvolumen je Pumpvorgang: 0,05 m l, mit Schutzkappe aus PS, mit Steigrohr aus PE-HD 1 * 1 ST