Handschuhspender solo aus NR-Stahl 1.4301, seidenmatt glänzend gebürstet. Abmessung 252 x 95 x 135 mm. Befestigungsmaterial zur Wandmontage beiliegend. Am Boden des Spenders befindet sich eine Lasche die vom Anwender gebogen werden kann, so können 1 * 1 ST
Lieferant: NEOLAB
Handschuhspender solo aus NR-Stahl 1.4301, seidenmatt glänzend gebürstet. Abmessung 252 x 95 x 135 mm. Befestigungsmaterial zur Wandmontage beiliegend. Am Boden des Spenders befindet sich eine Lasche die vom Anwender gebogen werden kann, so können 1 * 1 ST