Pyknometer, Hubbard
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0303-50-24 0303-50-25 0303-50-50
NEUB0303-50-24EA 71.7 EUR
NEUB0303-50-24 NEUB0303-50-25 NEUB0303-50-50
Pyknometer, Hubbard
Pyknometer
Borosilikatglas 3.3
  • Mit Glasstopfen
  • Für viskose Flüssigkeiten, Pasten wie Vaseline, Cremes und bituminöse Massen
Gemäß DIN 12806 und DIN ISO 3507