Scheidetrichter, Konisch
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0457-1002910
NEUB0457-1002910EA 85.3 EUR
NEUB0457-1002910
Scheidetrichter, Konisch
Trichter Scheidetrichter
Scheidetrichter Trichter, konisch, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3.
  • Klares Glas
  • Ähnlich dem Standard, mit Kolbenneigung
  • Zufuhr: 10×48 mm
  • 100 ml konisch (ASTM)
Standards: ISO 17993:2002; DIN 38407-18