Zentrifugenröhrchen mit Aufsatz
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0459-00-0054
NEUB0459-00-0054EA 45.4 EUR
NEUB0459-00-0054
Zentrifugenröhrchen mit Aufsatz
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Das Zentrifugenröhrchen besteht aus Borosilikatglas 3.3.
  • Inhalt 10 ml Ringmarkierungen: 100% Inhalt
  • Gerade Kante
  • Ansatz: 0 bis 0,4 ml in 0,01 ml