Kühlfalle NS45 D.50x2, 3x250mm Gesamthöhe UT 200mm Höhe Rundboden 2-teilig Aufsatz mit Oliven 10mm 40mm Bodenfreiheit Boro 3.3 H-NS 45/40 1 * 1 ST
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Kühlfalle NS45 D.50x2, 3x250mm Gesamthöhe UT 200mm Höhe Rundboden 2-teilig Aufsatz mit Oliven 10mm 40mm Bodenfreiheit Boro 3.3 H-NS 45/40 1 * 1 ST