Becherglas, hohe Form, Borosilikatglas
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0731-50-00025
NEUB0731-50-00025EA 11.4 EUR
NEUB0731-50-00025
Becherglas, hohe Form, Borosilikatglas
Becher
Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss.
  • Mit Bördelrand
  • Feuerfest