Bördelrand PTFE-Hahn
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
1195-55-25250
NEUB1195-55-25250EA 124 EUR
NEUB1195-55-25250
Bördelrand PTFE-Hahn
Armaturen und Spülbecken Armaturen
Bördelrand PTFE-Hahn mit Einstichen.
  • Borosilikat 3.3
  • PTFE-Hahn NS 14,5/2,5 mm
Innendurchmesser: Ø 25 mm
Länge: 250 mm
Röhrchen: Ø 28×1,4 mm