PIG® Essentials Plus Universal-Mattenpolster
Lieferant: NEW PIG
MPBH100
NEWPMPBH100EA 84.25 EUR
NEWPMPBH100
PIG® Essentials Plus Universal-Mattenpolster
Absorptionsmaterial
Matte absorbiert schnell große Flüssigkeitsmengen; ideal zum Auffangen von Sprühnebel oder zum Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten
  • Zufällige Anordnung von MeltBlown-Polyfasern mit großem Durchmesser erzeugt eine luftige Schicht
  • Ultraschall-Bindungspunkte verschmelzen Faserschichten miteinander – Matte behält ihre Form, auch wenn sie vollständig gesättigt ist
  • Oberste Schicht aus fusselfreiem SpunBond-Gewebe bietet zusätzliche Festigkeit; „Grübchen“ sorgen für schnelle Saugkraft
  • Graue Farbe bedeutet universelle Saugfähigkeit für einfache visuelle Identifizierung
Aufgenommene Flüssigkeiten: Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser
Inhalt/Verpackung: 100 Pads/Beutel
Zusammensetzung: 100% Polypropylen
Saugfähigkeit: 110 L/Beutel