PIG® SpillBlocker® Deich, raue Oberfläche
Lieferant: NEW PIG
PLR230
NEWPPLR230EA 365.75 EUR
NEWPPLR230
PIG® SpillBlocker® Deich, raue Oberfläche
Absorptionsmaterial
Verschüttungen auf Asphalt können unter Standarddeichen versickern. Mit unserem Deich für raue Oberflächen können Sie ein Ausbreiten von Flüssigkeiten verhindern.
  • Die exklusive New Pig-Formulierung verfügt über eine äußerst haftfähige Unterseite, die sauber glatte und raue Oberflächen abdichtet und so Flüssigkeiten blockiert
  • Die Unterschicht „fließt“ in Oberflächenunregelmäßigkeiten und ermöglicht so eine flüssigkeitsdichte Blockade
  • Schneller Schutz gegen Verschüttungen, die auf rauen Oberfläche direkt in den Abfluss gelangen können; den Deich einfach mit der klebrigen Seite von der Oberfläche weg ablegen, anpassen, dann den Deich umdrehen und andrücken
  • Blockiert und leitet Flüssigkeiten um, ohne diese aufzusaugen und erleichtert so die Reinigung und Reklamation
  • 6Cm Höhe ermöglicht die Eingrenzung von Verschüttungen bis zu 5cm Tiefe
  • Das Material aus Polyurethan blockiert Wasser, Öle und viele Chemikalien
  • Gut sichtbare gelbe Farbe lenkt die Aufmerksamkeit auf Verschüttungen und bietet so eine erhöhte Sicherheit
Leichter Deich ist einfach zu verwenden und anzubringen. Für den einmaligen, zeitlich begrenzten Gebrauch bestimmt; ideal zur Aufnahme gefährlicher oder anderer Flüssigkeiten auf rauen Oberflächen
Bitte beachten Auf Grund unterschiedlicher Umwelteinflüsse können sich die physikalischen Eigenschaften des Materials dieses Produktes mit der Zeit je nach Temperatur, Feuchtigkeit und UV Strahlung ändern. Die typische Lebensdauer ist 5 Jahre. Bitte überprüfen Sie das gelagerte Produkt regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Für weitere Informationen und Kompatibilität mit Chemikalien setzen Sie sich bitte mit dem technischen Support in Verbindung.