Reinraumverbundpapier, BioClean ISO Leaf™
Lieferant: Nitritex
BICP-A4W80 BICP-A4P80 BICP-A4Y80 BICP-A4B80 BICP-A4G80
NITRBICP-A4W80EA 23.3 EUR
NITRBICP-A4W80 NITRBICP-A4P80 NITRBICP-A4Y80 NITRBICP-A4B80 NITRBICP-A4G80
Reinraumverbundpapier, BioClean ISO Leaf™
Papier
Glatte Papieroberfläche, verpackt in Reinräumen der ISO-Klasse 4 (Klasse 10), einzeln mit Chargennummer versehen.
  • Latexfrei
  • Hitzebeständig
  • Enthält keine Schwermetalle
  • Geringe Freisetzung von Partikeln und Ionen
Verpackung: 250 Blatt pro versiegeltem PE-Beutel; 10 PE-Beutel pro Karton (2500 Blatt).