Nitrilhandschuhe, Omega™ Pro-Tech
Lieferant: Nitritex
OPT2101-XS
NITROPT2101-XSEA 0 EUR
NITROPT2101-XS
Nitrilhandschuhe, Omega™ Pro-Tech
Handschuhe
Diese beidseitig tragbaren Nitrilhandschuhe mit Rollrand sind beständig gegen eine breite Palette an Chemikalien.
  • Unsteril, ungepudert
  • Ohne Naturkautschuk-Latexproteine
  • Strukturierte Fingerspitzen für gute Griffigkeit
  • Jede Größe hat einen individuellen Barcode auf dem inneren Spenderkarton (EAN-13) und auf dem Außenkarton (ITF-14), der die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme ermöglicht
Standards: EN 374-1 (Typ C), EN 374-5 VIRUS, EN 421:2010; Cat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt