Thioanisol zur Synthese

Lieferant: NOVABIOCHEM
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20825.0100 8.20825.2500 8.20825.0500 8.20825.0100 8.20825.2500
8.20825.0100EA 0 EUR
8.20825.0100 NOVA8.20825.2500 8.20825.0500 MERC8.20825.0100 8.20825.2500
Thioanisol zur Synthese
Thioanisol
Formel: C₇H₈S
Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008559
CAS-Nummer: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR