Iod 0.02 M in THF : Pyridin : Wasser (69:22:11) (w:w:w), Novabiochem® zur DNA/RNA Synthese, oxidierendes Reagens B
Lieferant: NOVABIOCHEM
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.57013.4000
NOVA8.57013.4000EA
572
EUR
NOVA8.57013.4000
Iod 0.02 M in THF : Pyridin : Wasser (69:22:11) (w:w:w), Novabiochem® zur DNA/RNA Synthese, oxidierendes Reagens B
Iod
Formel:
I₂ Flammpunkt: –21,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011355 CAS-Nummer: 7553-56-2 UN: 1993 ADR: 3,II |