10X Tris-EDTA Puffer pH 9.0
Lieferant: Novus Biologicals
NB900-62085
NOVUNB900-62085EA
583
EUR
NOVUNB900-62085
10X Tris-EDTA Puffer pH 9.0
Puffer
Klonpuffer
10X Tris-EDTA Puffer pH 9.0.
- Kein Konservierungsmittel
Anwendungen: Immunzytochemie/Immunfluoreszenz
Immunhistochemie
Immunhistochemie-Paraffin
Lagertemperatur: Raumtemperatur
Bitte beachten Dieses Produkt dient ausschließlich Forschungszwecken und ist nicht für die Verwendung am Menschen oder in der klinischen Diagnose zugelassen.