Bördelrandgläschen, 8 mm
Lieferant: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4008-632R
NSCAC4008-632REA 116 EUR
NSCAC4008-632R
Bördelrandgläschen, 8 mm
Vials
Diese Fläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss für kleinvolumige Proben sind in Autosampler-Trays mit 6 mm, 7 mm und 8 mm verwendbar. Sie bestehen aus Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A).
  • Die Dichtung des Bördelverschlusses verringert den Kontakt zwischen Lösungsmittel und Septum
  • Ohne Beschriftungsfeld
Wiederverwendbare Platzhalter sorgen bei gebördelten, geschlossenen Vials in Autosampler-Karussellen oder Racks für die korrekte Position und ermöglichen sowohl in GC- als auch in HPLC-Autosamplern eine Bewegung der Vials als Einheit zur Injektionsposition.
Standards: Diese Vials erfüllen sämtliche in der US-, EU- und JPN-Pharmakopöe festgehaltenen Standards.