Shell Vials mit Kappen
Lieferant: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4015-48
NSCAC4015-48EA 62.9 EUR
NSCAC4015-48
Shell Vials mit Kappen
Vials
Shell Vials sind eine kostengünstige Wahl für zahlreiche routinemäßige HPLC-Anwendungen. Sie sind aus Klar- und Braunglas oder Polypropylen erhältlich. 8 × 35 mm-Shell Vials sind speziell für Alcott-Autosampler mit einen Mechanismus für die positive Verdrängung konzipiert.
  • Originales 1 ml-Shell Vial für Waters™ 48-Position-Tray
  • Die PE-SepCap mit Sterndurchstich vereinfacht das Durchstechen mit einer Spritzennadel
  • Praktische Vial-Kits enthalten die gleiche Anzahl an Vials und Kappen