γ-Linolensäuremethylester
Lieferant: NU-CHEK-PREP
Synonyme: Methyl-(6Z,9Z,12Z)-6,9,12-octadecatrienoat, Methyl-γ-linolenat, cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatriensäuremethylester, 6Z,9Z,12Z-Octadecatriensäuremethylester, Methyl-cis,cis,cis-6,9,12-octadecatrienoat
GLC-411.0001
NUCKGLC-411.0001EA 0 EUR
NUCKGLC-411.0001
γ-Linolensäuremethylester
γ-Linolensäuremethylester
Formel: C₁₉H₃₂O₂
Molecular Weight: 292,46 g/mol
MDL: MFCD00010455
CAS-Nummer: 16326-32-2