Zentrifugenröhrchen, EZ Flip™, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
362694NS 362695NS 362696NS 362697NS
NUNC362694NSEA 266 EUR
NUNC362694NS NUNC362695NS NUNC362696NS NUNC362697NS
Zentrifugenröhrchen, EZ Flip™, Nunc™
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PP, konisch, aufgedruckte Graduierung, anhängende Kappe.
  • Aufgedruckte Graduierung, weißes Beschriftungsfeld und flacher Verschluss zur Identifizierung der Proben
  • Anhängender Verschluss mit ergonomisches Design für einhändiges Öffnen und Schließen
  • Integrierter auslaufsicherer Verschluss verhindert Kreuzkontamination und den Verlust von Verschlüssen
  • Zentrifugierbar bis zu 8500×g für 15 ml und 9500×g für 50 ml
These tubes are manufactured from high grade polypropylene. RNase-/DNase-free and non pyrogenic.
Verpackung: Bagged tubes are packed in durable and re-sealed (zip closure) bags.