Ölrot O, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

O0625-100G O0625-25G
O0625-100GEA 116 EUR
O0625-100G O0625-25G
Ölrot O, Sigma-Aldrich®
Ölrot O
Formel: C₂₆H₂₄N₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003898
CAS-Nummer: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf1c956930df08071efb524f4187901ba141b2b&vid=c1a14a8cef5a52471840b3fc4222a9fec2bf00d2&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR