Orange G, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme:
Acid Orange 10, Dinatrium-7-hydroxy-8-phenylazonaphthalin-1,3-disulfonat, Orange G Natriumsalz, CI 16230
MQ200
O7252-100G
O7252-25G
O7252-100GEA
266
EUR
O7252-100G
O7252-25G
Orange G, Sigma-Aldrich®
Orange G
Formel:
C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂ Molecular Weight: 452.38 g/mol Schmelzpunkt: 141 Dichte: 0.45…0.47 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012457 CAS-Nummer: 1936-15-8 EINECS: 217-705-6 |