Orange G, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

Synonyme: Acid Orange 10, Dinatrium-7-hydroxy-8-phenylazonaphthalin-1,3-disulfonat, Orange G Natriumsalz, CI 16230

MQ200

O7252-100G O7252-25G
O7252-100GEA 266 EUR
O7252-100G O7252-25G
Orange G, Sigma-Aldrich®
Orange G
Formel: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Molecular Weight: 452.38 g/mol
Schmelzpunkt: 141
Dichte: 0.45…0.47 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012457
CAS-Nummer: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db9cc20a6cb713d4babe5cf40f4fb3f2350cec65&vid=69ba3e383bb0d5764034aeb0289056e797456d3a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR