Osteo-Bed-Knocheneinbettungslösungsmittel
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
O8639-4X500ML
O8639-4X500MLEA
212
EUR
O8639-4X500ML
Osteo-Bed-Knocheneinbettungslösungsmittel
Färbemittel
Mikroskopie- und Färbereagenzien
Zur Verwendung mit dem Osteo-Bed-Knocheneinbettungskit. Lösungsmittel entfernt Kunststoff von Abschnitten vor der Rehydrierung und Färbung. Die meisten histochemischen und immunhistochemischen Färbeprotokolle erfordern die Entfernung von Methylmethacrylat (MMA) und die Rehydrierung montierter Abschnitte, um die Farbpenetration zu verbessern und den Kontrast zu erhöhen.
- Die biologische Quelle ist synthetisch