Vortex-Mischer, digital
Lieferant: OHAUS
30392136
OHAU30392136EA 1030 EUR
OHAU30392136
Vortex-Mischer, digital
Schüttler Vortex-Schüttler
Dieser hochbelastbare digitale Vortex-Mischer ist ideal für Anwendungen, die wiederholbare Ergebnisse erfordern. Der Mischer verfügt über Touchpad-Bedienelemente und LED-Anzeigen für genaue Geschwindigkeits- und Zeitergebnisse (Minuten und Sekunden). Das robuste Design und der effiziente Motor ermöglichen den Dauerbetrieb dieses Mischers und die Handhabung aller Zubehörteile über den gesamten Drehzahlbereich.
  • Die Mikroprozessorsteuerung mit variabler Geschwindigkeit sorgt für eine konstante, gleichmäßige Mischwirkung.
  • Die Zeitschaltuhr zeigt die verstrichene Zeit oder eine benutzerdefinierte Zeitvorgabe an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab.
  • Es werden die letzten Einstellungen angezeigt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wurde.
  • Kann bei 4 bis 40 °C verwendet werden (von 20 bis max. 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)
Zwei Betriebsarten „Touch“-Modus zum Mischen von Röhrchen, wenn Becherkopf oder Universalhalter mit Abdeckung gedrückt ist, oder „On“-Modus bei Verwendung eines der Zubehörteile für Dauerbetrieb.
Lieferumfang: Lieferumfang: Becherkopf, Universalhalter mit Abdeckung, Schaumstoff-Mikroröhrcheneinsatz für (38) 1,5 bis 2,0 ml Mikroröhrchen sowie abnehmbares 3-adriges Kabel und Stecker.