Endeavor™ Mikroplattenschüttler
Lieferant: OHAUS
30770917
OHAU30770917EA 0 EUR
OHAU30770917
Endeavor™ Mikroplattenschüttler
Schüttler Mikrotiterplatten-Schüttler
Stabiles, langfristiges Schütteln mit dreifachem Exzenterantrieb und wartungsfreiem bürstenlosen Gleichstrommotor.
  • Anpassbar an eine Vielzahl von Zubehörteilen zur individuellen Anpassung an Anwendungen mit geringem bis mittlerem Volumen
  • Programmierbar mit einem einfachen integrierten Menü, um Zeit zu sparen und reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
  • Fernbedienungsfunktion ermöglicht PC-Steuerung und Datenübertragung
Für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellkulturen, Färben/Entfärben, DNA-Studien, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften, Chemie, allgemeines Mischen und mehr.
Verfügt über ein helles, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display für Geschwindigkeit und Zeit. Der Timer zählt die verstrichene Zeit hoch oder, wenn eingestellt, zählt der Timer herunter und schaltet das Schütteln ab, wenn die Zeit Null erreicht. Eine grüne Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn das Gerät schüttelt, und ertönt ein optischer und akustischer Alarm, wenn der Timer auf Null herunterzählt oder ein Fehler auftritt.
Geringe Stellfläche, um Platz auf der Werkbank zu sparen, langlebiges, chemikalienbeständiges Polymergehäuse, einfache Drehknopfsteuerung für Timer und Schütteln, leicht zu navigierendes Menü für erweiterte Funktionen.
Standards:
Produktsicherheit: IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-051, Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC/EN 61326-1 Klasse B, Grundlegende elektromagnetische Umgebung, Konformitätszeichen:  TÜV SÜD, IP-Schutzart nach DIN EN 60529: IP 21.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Lieferung mit stabiler, leicht zu reinigender Aluminiumschale mit Befestigungspunkten für Kolbenklemmen, Röhrchenständer und rutschfester Gummimatte. Als optionales Zubehör sind eine Universalplattform sowie über 20 Kolbenklemmen und Röhrchenständer erhältlich.
Bitte beachten