HBO Fluoreszenzmikroskop, IM-300
Lieferant: OPTIKA
IM-300FL4
OPTKIM-300FL4EA 11766 EUR
OPTKIM-300FL4
HBO Fluoreszenzmikroskop, IM-300
Mikroskope
Fortschrittliches invertiertes Mikroskop für Hellfeld- und Fluoreszenzbeobachtungen mit Semi-Apo IOS LWD U-PLAN F-Objektiven zur Verbesserung der Sichtbarkeit der Probe und Erhöhung des Gesamtkontrasts.
Der HBO Fluoreszenz-Illuminator bietet eine herausragende Flexibilität bei der Verwendung, da er die blauen und grünen Filtersätze (standardmäßig mitgeliefert) für Auramin, FITC, GFP und YFP (mit blauem Filtersatz) sowie Rhodamin, Texas Red und TRITC (mit dem grünen) enthält, aber dennoch die Möglichkeit bietet, beliebige andere spezifische Filtersätze für zukünftige Upgrades zu kombinieren.
Das durch die exklusive X-LED übertragene Licht sorgt für eine großartige, satte und - hochwertige Ansicht der Proben.