Humaner markierter ORF-Klon, SLC52A3
Lieferant: OriGene
RC202537L4V
ORIGRC202537L4VEA 1400 EUR
ORIGRC202537L4V
Humaner markierter ORF-Klon, SLC52A3
Vektoren, Plasmide und Bibliotheken
Lenti ORF-Partikel, SLC52A3 (mGFP-markiert) – Humanes Chromosom 20, offener Leserahmen 54 (C20orf54), 200 µl, >10⁷ TU/ml. Dieser Klon wurde so konstruiert, dass er den vollständigen ORF mit einem Expressions-Tag exprimiert. Die Expression variiert je nach Art des Gens.
Die molekulare Sequenz dieses Klons stimmt nur als Referenzpunkt mit der Gen-Zugangsnummer überein. Einzelne Transkriptsequenzen desselben Gens können sich jedoch durch natürlich vorkommende Variationen (z. B. Polymorphismen) unterscheiden, wobei jede ihre eigene gültige Existenz hat.