Humaner markierter ORF-Klon, GPR172B (SLC52A1)
Lieferant: OriGene
Lenti ORF-Partikel, SLC52A1 (mGFP-markiert) – Humaner G-Protein-gekoppelter Rezeptor 172B (GPR172B), Transkriptvariante 1, 200 µl, >10⁷ TU/ml. Dieser Klon wurde so konstruiert, dass er den vollständigen ORF mit einem Expressions-Tag exprimiert. Die Expression variiert je nach Art des Gens.
Die molekulare Sequenz dieses Klons stimmt nur als Referenzpunkt mit der Gen-Zugangsnummer überein. Einzelne Transkriptsequenzen desselben Gens können sich jedoch durch natürlich vorkommende Variationen (z. B. Polymorphismen) unterscheiden, wobei jede ihre eigene gültige Existenz hat.