SLK Human siRNA Oligo Duplex (Locus ID 9748)
Lieferant: OriGene
SR306513
ORIGSR306513EA 593 EUR
ORIGSR306513
SLK Human siRNA Oligo Duplex (Locus ID 9748)
Nukleinsäure-Reagenzien RNAi
Dieses SLK Human siRNA Oligo Duplex vermittelt Apoptose und die Auflösung von Aktin-Stressfasern.
  • HPLC-gereinigt
  • Durch ESI-MS getestet
Kann für ca. 330 Transfektionen/2 nmol in 24-Well-Platten unter optimierten Bedingungen (Endkonzentration 10 nM) verwendet werden.
Lieferumfang: Kit enthält SLK (Human) – 3 einzigartige 27mer siRNA-Duplexe – je 2 nmol (Locus ID 9748), Trilencer-27 universelles verschlüsseltes Negativkontroll-siRNA-Duplex – 2 nmol, RNAse-freier siRNA-Duplex-Resuspensionspuffer – 2 ml.