SLK-Human-shRNA-Plasmid-Kit (Locus-ID 9748)
Lieferant: OriGene
TL320620
ORIGTL320620EA
1410
EUR
ORIGTL320620
SLK-Human-shRNA-Plasmid-Kit (Locus-ID 9748)
Vektoren, Plasmide und Bibliotheken
Diese shRNA-Konstrukte wurden gegen mehrere Spleißvarianten an diesem Genlocus entwickelt.
- Vermittelt Apoptose und Auflösung von Aktin-Stressfasern
Lieferumfang: Das Kit enthält SLK - Mensch, 4 einzigartige 29mer-shRNA-Konstrukte in lentiviralem GFP-Vektor (Gen-ID = 9748), 5 µg gereinigte Plasmid-DNA pro Konstrukt, 29mer-verwürfelte shRNA-Kassette in pGFP-C-shLenti-Vektor.