Natriumformiat

Lieferant: OVERLACK CHEMISCHE PRODUKTE

Synonyme: Ameisensäure Natriumsalz

813084-25KG
OVER813084-25KGEA 0 EUR
OVER813084-25KG
Natriumformiat
Natriumformiat
Formel: HCO₂Na
Molecular Weight: 68,01 g/mol
Schmelzpunkt: 257,31 °C
Dichte: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013101
CAS-Nummer: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR