Salzsäure 20%

Lieferant: OVERLACK CHEMISCHE PRODUKTE
Achtung

Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

813281
OVER813281EA 345 EUR
OVER813281
Salzsäure 20%
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR