Natriumnitrat

Lieferant: OVERLACK CHEMISCHE PRODUKTE
Achtung

Synonyme: Natronsalpeter

NATRIUMNITRAT
OVERNATRIUMNITRATEA 0 EUR
OVERNATRIUMNITRAT
Natriumnitrat
Natriumnitrat
Formel: NaNO₃
Molecular Weight: 84,99 g/mol
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 308 °C
Dichte: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011119
CAS-Nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR