Schwefelsäure 85% ≥85%

Lieferant: OVERLACK CHEMISCHE PRODUKTE
Gefahr

SCHWEFEL85
OVERSCHWEFEL85EA 0 EUR
OVERSCHWEFEL85
Schwefelsäure 85% ≥85%
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.84
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR