Schwefelsäure ≥96%

Lieferant: OVERLACK CHEMISCHE PRODUKTE
Gefahr

SCHWEFELSAEURE
OVERSCHWEFELSAEUREEA 0 EUR
OVERSCHWEFELSAEURE
Schwefelsäure ≥96%
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR