Casting dams, Owl™
Lieferant: THERMO OWL SCIENTIFIC
DAM-13 DAM-20 DAM-23
OWLADAM-13EA 254 EUR
OWLADAM-13 OWLADAM-20 OWLADAM-23
Casting dams, Owl™
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell DAM-13 DAM-20 DAM-23
Environmentally Preferable
Gelgröße B×L 130×130 mm 200×200 mm 230×230 mm