Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Lieferant: Oxford Biotechnology
CBL64 CBL64
CHMCCBL64EA 0 EUR
CHMCCBL64 OXBTCBL64
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Formel: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Molecular Weight: 1355.38 g/mol
Schmelzpunkt: 320
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00151092
CAS-Nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152