GridION™ DNA/RNA Nanopore Sequenziergerät für Arbeitstische
Lieferant: Oxford Nanopore Technologies
SUPP001 GRD-MK1CAPX SUPP006 BASIC12M-G BASIC24M-G BASIC36M-G
OXNTSUPP001EA 14910 EUR
OXNTSUPP001 OXNTGRD-MK1CAPX OXNTSUPP006 OXNTBASIC12M-G OXNTBASIC24M-G OXNTBASIC36M-G
GridION™ DNA/RNA Nanopore Sequenziergerät für Arbeitstische
Next Generation Sequencing Instruments
GridION™ – ein in sich geschlossener, leicht einsetzbarer DNA/RNA-Nanoporen-Sequenzer für den Arbeitstisch.
  • Flexibel - betreibt bis zu fünf unabhängig adressierbare Durchflusszellen
  • Integrierte Rechenleistung - leistungsstarke integrierte Datenverarbeitung und -analyse, wodurch die IT-Anforderungen minimiert werden
  • Kompakt - geringer Platzbedarf, für jedes Labor geeignet
  • Echtzeit-Datenanalyse - schnelle Ergebnisse mit Basismodifikationsdaten als Standard
  • Jede Leselänge - von kurz bis ultralang (am längsten >4 Mb)
Ein flexibler, in sich geschlossener Nanoporen-Sequenzer für den Arbeitstisch, der bis zu fünf MinION Durchflusszellen betreibt und auf Anfrage auf die Bedürfnisse mehrerer Benutzer in verschiedenen Anwendungen reagieren kann. Integrierte, leistungsstarke Datenverarbeitung macht eine komplexe IT-Infrastruktur überflüssig.
GridION™ Advanced Training ist verfügbar, um die erfolgreiche Optimierung Ihrer Nanoporen-Sequenzierungsexperimente sicherzustellen. Dieser 2,5-tägige Schulungskurs vor Ort für bis zu vier Teilnehmer behandelt die Grundlagen der Nanoporen-Sequenzierung - von der Planung Ihres Experiments bis hin zur Sequenzierung und einer Einführung in die Datenanalyse. Alle Schulungen werden an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst und Verbrauchsmaterialien (sechs Durchflusszellen und zwei Sequenzierungskits) werden bereitgestellt. Kontaktieren Sie uns, um Ihren Schulungsbedarf zu besprechen.
Standards:
Bestellinformation:
Beim Kauf jedes GridION™-Geräts muss ein 1-, 2- oder 3-jähriges Supportpaket erworben werden. Weitere Informationen zu Oxford Vorbereitungskits für die Nanoporen-Sequenzierungsbibliothek und Durchflusszellen finden Sie auf den einzelnen Produktseiten.
Lieferumfang:
Bitte beachten Nicht zur Verwendung für die Gesundheitsbewertung oder zur Diagnose, Behandlung, Linderung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten oder Beschwerden vorgesehen.
Bestellen
Please note that Oxford Nanopore Technologies requires the acceptance of their Terms & Conditions prior to product order placement. If you select product(s) to order, the Terms and Conditions will be displayed in the shopping cart for your review and acceptance.