MinION™ Mk1D DNA/RNA Sequencing Device
Lieferant: Oxford Nanopore Technologies
SUPP1D MDP-RPB114 BASIC12M-MK1D MDIP-LSK114 MDIP-NBD14.24 MDIP-PCS14 MDIP-RAD14 MDIP-RBK14.24 MDIP-RNA MDIP-RPB114 MDP-LSK114 MDP-NBD14.24 MDP-PCS14 MDP-RAD14 MDP-RBK14.24 MDP-RNA
OXNTSUPP1DEA 5970 EUR
OXNTSUPP1D OXNTMDP-RPB114 OXNTBASIC12M-MK1D OXNTMDIP-LSK114 OXNTMDIP-NBD14.24 OXNTMDIP-PCS14 OXNTMDIP-RAD14 OXNTMDIP-RBK14.24 OXNTMDIP-RNA OXNTMDIP-RPB114 OXNTMDP-LSK114 OXNTMDP-NBD14.24 OXNTMDP-PCS14 OXNTMDP-RAD14 OXNTMDP-RBK14.24 OXNTMDP-RNA
MinION™ Mk1D DNA/RNA Sequencing Device
Next Generation Sequencing Instruments
MinION™ – Ihr persönlicher, tragbarer DNA- und RNA-Sequenzer.
  • Jede Länge von kurz bis ultralang ablesbar: 20 bp to >4 Mb
  • Hochpräzise, ​​direkte Sequenzierung nativer DNA und RNA mit integrierter Modifikation und erstklassiger Methylierungserkennung
  • Echtzeitsequenzierung für sofortigen Zugriff auf umsetzbare Ergebnisse
  • Einfache 10-minütige Probenvorbereitung verfügbar
  • Tragbares, taschengroßes Gerät zur Sequenzierung vor Ort oder im Labor
Ein Sequenzer für alle – ermöglicht es einzelnen Forschern, Laboren und Neulingen in der DNA-/RNA-Sequenzierung,More Product Information
Bestellen
Please note that Oxford Nanopore Technologies requires the acceptance of their Terms & Conditions prior to product order placement. If you select product(s) to order, the Terms and Conditions will be displayed in the shopping cart for your review and acceptance.