GridION™ DNA/RNA Nanopore Sequenziergerät für Arbeitstische
Lieferant: Oxford Nanopore Technologies
SUPP001 GRD-MK1CAPX SUPP006 BASIC12M-G BASIC24M-G BASIC36M-G
OXNTSUPP001EA 14910 EUR
OXNTSUPP001 OXNTGRD-MK1CAPX OXNTSUPP006 OXNTBASIC12M-G OXNTBASIC24M-G OXNTBASIC36M-G
GridION™ DNA/RNA Nanopore Sequenziergerät für Arbeitstische
Next Generation Sequencing Instruments
GridION™ – ein in sich geschlossener, leicht einsetzbarer DNA/RNA-Nanoporen-Sequenzer für den Arbeitstisch.
  • Flexibel - betreibt bis zu fünf unabhängig adressierbare Durchflusszellen
  • Integrierte Rechenleistung - leistungsstarke integrierte Datenverarbeitung und -analyse, wodurch die IT-Anforderungen minimiert werden
  • Kompakt - geringer Platzbedarf, für jedes Labor geeignet
  • Echtzeit-Datenanalyse - schnelle Ergebnisse mit Basismodifikationsdaten als Standard
  • Jede Leselänge - von kurz bis ultralang (am längsten >4 Mb)
Ein flexibler, in sich
More Product Information
Bestellen
Please note that Oxford Nanopore Technologies requires the acceptance of their Terms & Conditions prior to product order placement. If you select product(s) to order, the Terms and Conditions will be displayed in the shopping cart for your review and acceptance.