Fuchsin basisch
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Gefahr
BR0050A
OXOIBR0050AEA 61.1 EUR
OXOIBR0050A
Fuchsin basisch
Fuchsin basisch
Formel: C₂₀H₂₀ClN₃
Schmelzpunkt: 235 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012569
CAS-Nummer: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686