Lactose Monohydrat
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Synonyme: 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose Monohydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose 1-Hydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-1-Hydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-Monohydrat
LP0070B
OXOILP0070BEA 46.7 EUR
OXOILP0070B
Lactose Monohydrat
Lactose Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Molecular Weight: 360,32 g/mol
Schmelzpunkt: 223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2