Bromocresol Purple (BCP) Agar
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
PO5118A
OXOIPO5118AEA 0 EUR
OXOIPO5118A
Bromocresol Purple (BCP) Agar
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
A medium for the isolation and differentiation of lactose positive and lactose negative enterobacteriaceae.